Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Marke: Thermo Scientific™ 85112
811.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Triton X-100 Detergent Surfact-Amps Solution besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert ist und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
Diese anwenderfreundliche 10%ige Lösung (w/v) aus gereinigtem Triton™ X-100 Detergenz eignet sich für den Gebrauch in Routineanwendungen, anspruchsvollen Proteinforschungsverfahren und molekularbiologischen Techniken. Triton X-100 ist ein nichtionisches Polyoxyethylen-Tensid, das vorwiegend als Bestandteil von Zelllysepuffern oder anderen zur Extraktion und Solubilisierung von Proteinen vorgesehenen Lösungen zum Einsatz kommt.
Surfact-Amps™ Detergenzlösungen (10 % w/v) bieten unübertroffene Reinheit, Qualität und Stabilität. Im Gegensatz zu Detergenzien, die hochviskos sind, können Surfact-Amps 10 % Lösungen leicht pipettiert und genau dosiert werden. Die grenzflächenaktiven Lösungen werden sorgfältig hergestellt und unter Stickstoff in Glasampullen verpackt, um Stabilität zu gewährleisten und die Ansammlung von Peroxiden und Zerfallsprodukten zu vermeiden.
Leistungsmerkmale:
Triton X-100 – nichtionisches Reinigungsmittel für verschiedene Proteinmethoden
Präzise – genaue 10 %ige Detergenzlösung in Reinstwasser
Anwenderfreundlich – Lösung ist einfach zu dispensieren und für die Verwendung zu verdünnen
Außerordentlich rein – Weniger als 1,0 μeq/ml Peroxide und Carbonyle
Stabil – In Glasampullen unter inertem Stickstoffgas verpackt
Reinigungsmitteleigenschaften:
- Molekulargewicht: 647
- Detergens-Klasse: Nicht-ionisch
- Aggregationszahl: 140
- Molekülmasse der Mizelle: 90000
- Kritische Mizellenkonzentration (CMC): 0,24 mM (0,0155%, w/v)
- Trübungspunkt: 64 °C
- Dialysierbar: Nein
Spezifikation
Bei 20 bis 25 °C lagern. | |
Surfact-Amps™, Triton™ | |
250 mL |
Flüssig | |
Reinigungslösung |
Sicherheit und Handhabung
- Triton X-100 Surfact-Amps Detergent Solution
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31