Learn More
Bochem™ Propeller-Rührwerk
Bochem™ Propellerrührer zum Mischen von Medien mit niedriger und mittlerer Viskosität.
Marke:  Bochem™ 9003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10040811
  • 23.40 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Mittlerer Drehzahlbereich
  • Mischen von Medien mit geringer und mittlerer Viskosität
  • Ideal für Homogenisieren und Suspendieren
  • Axialfluss
Spezifikation
Spezifikation
50 mm
8 mm
300 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Propeller-Rührwerk > Länge: 300 mm