Learn More
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für TriPlus™ RSH Autosampler
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH Autosampler können Sie präzise, genaue und reproduzierbare Injektionen ganz einfach durchführen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D0291
72.05 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13414826
  • 196.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH Autosampler erzielen Sie präzise, genaue und reproduzierbare Injektionen. Die robusten, praxiserprobten Designs sind für das Durchstechen von Septa optimiert. Sie bestehen aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing und decken einen großen Volumenbereich ab.
  • Spritzenvolumen von 0,5 µl bis 5 ml
  • Als gasdichte Ausführung erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10 µl FN, 26s G, 57 mm
57 mm
Je
57 mm
TriPlus RSH Autosampler
26s G
GC-Autosampler-Spritze
10 μl
Konus
Nein
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre Analysen
    Aktionscode: 24135
    Gültig bis zum2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für TriPlus™ RSH Autosampler > Volumen 10 μl; Länge 57 mm; 26 Gauge