Learn More
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300
Die 3M™ Aura™ Atemschutzmaske bietet Atemschutz mit einem flachen, 3-flächig geformten Design, geringen Atemwiderstand und eine geprägte, geformte Oberseite, die das Beschlagen von Brillen reduzieren kann.
Marke: 3M™ 7000062382
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Bieten einzigartiges Drei-Panel-Design für mehr Komfort und einfache KommunikationDie Atemschutzmasken der Serie 3M™ Aura™ 9300 decken eine Reihe von Anwendungen ab, die FFP1-, FFP2- und FFP3-Schutz erfordern.
- Einzeln verpackt, um Kontaminationen zu vermeiden
- Weiches Abdeckband auf der Innenseite sorgt für mehr Komfort
- Leicht und faltbar
- Gleichmäßig gespannte Kopfbänder zur Entlastung des Gurtdrucks
- Das zentral positionierte Kühlventil reduziert die Wärmeentwicklung, erleichtert die Atmung und kühlt den Atem.
Spezifikation
10 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
Weiß | |
Limited-use | |
Polypropylene | |
One Size | |
Polypropylene | |
Yes | |
PF9322, 3-panel | |
Geformt | |
Dusts and mists found in a wide variety of industrial applications and other work situations | |
Colour-coded Headband, Blue |
CE Approved to EN 149:2001A1:2009 | |
EN 149:2001 + A1:2009 | |
3-teilig | |
FFP2 | |
General Purpose Particulate Respirator | |
Ja | |
Agriculture, Cleaning Maintenance, Demolition, Construction, Automotive | |
Polyisoprene | |
Aluminum, Polyurethene | |
Individually Packaged | |
Non-sterile | |
No |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Aura™ Atemschutzmasken der Serie 9300 > Modell: 9322; Filtereffizienz: FFP2; Farbcodierung: Blau
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur