Learn More
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Reinigungslösung
Die Thermo Scientific™ Surfact-Amps X-100 Detergenzlösung besteht aus hochreinem Triton X-100 Detergenz, das in einer 10%igen Lösung stabilisiert und in 10 ml-Glasampullen geliefert wird.
276.00 CHF - 2830.00 CHF
Spezifikation
Form Flüssig
Produktlinie Surfact-Amps™, Triton™
Reagenztyp Reinigungslösung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
13444259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
85111
50 mL
341.00 CHF
50 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11891445
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
28314
6 x 10 ml
276.00 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
13454259
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
85112
250 mL
874.00 CHF
250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11358311
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
28313
1 l
2830.00 CHF
1000 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Surfact-Amps™, Triton™
Reinigungslösung
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Triton™ X-100 Surfact-Amps™ Reinigungslösung