Learn More
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D0331
92.05 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12816036
  • 119.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ TriPlus RSH Autosampler-GT-Spritzen mit fester Kanüle liefern über einen großen Voluminenbereich exakte und reproduzierbare Ergebnisse.
  • Borosilikatglas mit Metallflanschen
  • Kanülen und Kolben aus Edelstahl
  • Praxisbewährtes Spritzendesign
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (Kanüle), Edelstahl (Kolben)
26s G
10 μl
57 mm
TriPlus RSH Autosampler und TriPlus 100LS Autosampler
Split und PTV
Gasdichte GC Autosamplerspritze, feste Kanüle
TriPlus
Konus
Fixiert
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GT-Spritzen mit fester Kanüle für TriPlus RSH Autosampler > 10 μl, 26 sg