Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Waschpuffer, 1.0 % in PBS, 20X
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62844.K3
233.43 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
It is used as wash buffers for ELISA, Western blot and other immunoassays as well as a blocking buffer for plate-based assays.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Puffer | |
Flüssig | |
Umgebungstemperaturen |
2L | |
1,0% in PBS (20x) |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L533 | Analysenzertifikat | 06/03/2025 | J62844.K2,J62844.K3 |
X20K541 | Analysenzertifikat | 13/11/2024 | J62844.K2,J62844.K3 |
X20K542 | Analysenzertifikat | 05/11/2024 | J62844.K2,J62844.K3 |
U01K553 | Analysenzertifikat | 20/08/2024 | J62844.K2,J62844.K3 |
R24K521 | Analysenzertifikat | 03/07/2024 | J62844.K2,J62844.K3 |