Learn More
Mettler Toledo™ Temperatursensor
Entwickelt für den Anschluss an pH-Messgeräte. Die Sensorelemente des Mettler Toledo Temperatursensors sind in rohrförmigen Edelstahl oder Glas untergebracht.
Marke: Mettler Toledo™ 51343310
435.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Maximale Betriebstemperatur: 302 °F (150 °C)
- Sensorelemente und Leitungsdrähte sind für maximale Sicherheit elektrisch von der äußeren Sondenoberfläche isoliert
Spezifikation
Temperaturfühler InLab NTC30K Ohm | |
Glas | |
-30 °C° bis +100 °C° | |
4,72 in. | |
-22 °F bis +212 °F | |
NTC 10 Kiloohm |
±0,2 °C | |
-30 °C bis +100 °C | |
Sensor | |
120 mm | |
S7 |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mettler Toledo™ Temperatursensor > InLab NTC 30kΩ; Genauigkeit: +/-0.20 °C (von 30° bis 100 °C)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur