Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Überkopfrührer
Universalrührer mit Rührwerk für Volumina bis zu 15 l
Marke:  Cole-Parmer™ 99968-27
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11496518
Beschreibung
Beschreibung
  • Rührwerk SS10 mit Stativ und Rährstab
  • Rührwerk für den täglichen Laboreinsatz
  • 15L : für wässrige Lösungen und andere niederviskose Flüssigkeiten
  • 25L : für nieder- und mittelviskose Flüssigkeiten (z.B. Öle und mikrobiologischeMedien)
  • Ständer ist nicht enthalten
  • Schnellspannfutter
Spezifikation
Spezifikation
100 bis 2000 U/min
230 V
3 bis 8 mm
85 mm
50/60 Hz
Hohlwelle, Schnellspannfutter
20.000 mPas
25 L
80 W
230 mm
230 V, 50/60 Hz, 80 W
Für den täglichen Laboreinsatz mit wässrigen und niedrigviskosen Flüssigkeiten wie leichten Ölen bis zu 25 l
27 Ncm
3,2 kg
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Stuart™ Überkopfrührer > Fassungsvermögen:25 l; Viskosität:Gehäuse 20000Mpa