Learn More
Invitrogen™ CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Cell Line
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Zelllinie
Marke:  Invitrogen™ K1491
Artikelnummer. 10236844
  • 9060.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Neurotrophine (NGF, BDNF, NT-3 und NT-4) und ihre transmembranen Rezeptoren (TrkA, TrkB, TrkC und P75NTR) spielen eine wichtige Rolle bei der Regulation von Proliferation, Differenzierung, Überleben und Tod neuronaler und nicht-neuronaler Zellen. Die Signalgebung über Neurotrophine vermittelt auch neuronale Aktivitäten höherer Ordnung wie Lernen, Gedächtnis und Verhalten. Veränderungen der Neurotrophinspiegel und ihrer Rezeptoren wurden bei neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und der Huntington-Krankheit sowie bei psychischen Erkrankungen festgestellt. Neurotrophine pflanzen ihr Signal durch die Aktivierung mehrerer Signalwege (z. B. MAPK, PI3K, PKC) fort.
Der Wachstumsfaktor BDNF („brain-derived neurotrophic factor“) und sein Rezeptor TrkB (auch als NTRK2 bekannt) spielen eine grundlegende Rolle bei der Regulierung der neuronalen Entwicklung, des Überlebens und der synaptischen Aktivität und Plastizität. TrkB ist auch ein potentielles Antikrebsmittel, da die veränderte Signalisierung durch TrkB die Tumorbildung, das Überleben und die Metastasierung verschiedener Krebsarten (einschließlich Neuroblastome, multiple Myelome und pankreatische duktale Adenokarzinome) fördert. Zudem weisen immer mehr Belege darauf hin, dass BDNF und sein Rezeptor die Nahrungsaufnahme und die Kontrolle des Körpergewichts beeinflussen.
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-Zellen enthalten ein Beta-Lactamase-Reportergen unter Kontrolle des NFAT-Response-Elements, das in CHO-K1-Zellen zusammen mit TrkB stabil integriert wurde. CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1-Zellen exprimieren Beta-Laktamase bei Stimulation mit dem aus dem Gehirn stammenden neurotrophen Faktor (BDNF). Diese Zelllinie ist eine klonale Population, die durch Durchflusszytometrie isoliert wurde und durch die Bewertung einer Vielzahl von Assay-Parametern auf robuste Leistung getestet wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Zellen werden auf Trockeneis geliefert. Sofort nach Erhalt in Flüssigstickstoff lagern oder zur sofortigen Verwendung auftauen.
TRKB-, PKC- und Calciumsignalweg
TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Zelllinie
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen
1 vial
CellSensor™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
3 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1645002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1491
Chargennummer1240459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1491
Chargennummer1530442 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2017 Catalog NumberK1491
Name des Produkts
Invitrogen™ CellSensor™ TrkB-NFAT-bla CHO-K1 Cell Line > 1 Röhrchen