Learn More
Trimethylborat, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10566695
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylborat, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10566695 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10566695
Marke: Thermo Scientific Acros 346121000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-43-7
Summenformel C3H9O3B
Molekulargewicht (g/mol) 103.91
MDL-Nummer MFCD00008346
InChI-Schlüssel WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
IUPAC-Name Trimethylborat
SMILES B(OC)(OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyl borate
Schmelzpunkt -34.0°C
Dichte 0.9150g/mL
Siedepunkt 68.0°C to 69.0°C
Flammpunkt −8°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3B
Brechungsindex 1.3562 to 1.3582
Menge 100 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Merck Index 15, 9882
Relative Dichte 0.915
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Viskosität 0.36 mPa.s (25°C)
Formelmasse 103.91
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0454459 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number346121000,346128000
ChargennummerA0410297 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number346121000,346128000
ChargennummerA0447632 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2022 Catalog Number346121000,346128000
ChargennummerA0428523 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2022 Catalog Number346121000,346128000
ChargennummerA0424032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2021 Catalog Number346121000,346128000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trimethyl borate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trimethyl borate, methyl alcohol
Name des Produkts
Trimethylborat, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >