Learn More
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11446750
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446750
25 mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 11446750
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07705.AC
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13292-87-0 | C2H9BS | 75.96 g/mol
Borane- dimethyl sulfide is used for hydroboration and reduction reactions. It is used in the reduction of aldehydes, ketones, epoxides and carboxylic acids to give corresponding alcohols. It is also involved in the Corey-Itsuno reduction. It acts as an intermediate in the preparation of highly pure semiconductor. It is also employed as a rocket propellant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Boran-Dimethylsulfid wird für Hydroboration und Reduktionsreaktionen verwendet. Es wird zur Reduktion von Aldehyden, Ketonen, Epoxiden und Carbonsäuren verwendet, um entsprechende Alkohole zu erhalten. Es ist auch an der Reduzierung von Corey-Itsuno beteiligt. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung hochreiner Halbleiter. Es wird auch als Raketentreibstoff eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethylether, Dichlormethan, Benzol, Xylol, Hexan, Diglym, Dimethylether, Ethylacetat, Toluol, Methylenchlorid und anderen aprotischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Unverträglich mit Säuren, Wasser, Alkoholen, Brom, Säureanhydriden, Säurechloriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13292-87-0
Summenformel C2H9BS
Molekulargewicht (g/mol) 75.96
MDL-Nummer MFCD00013189
InChI-Schlüssel RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dmsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9833925
IUPAC-Name Boron;Methylsulfanylmethan
SMILES B.CSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Borane-dimethyl sulfide complex
Schmelzpunkt -38°C
Dichte 0.801
Siedepunkt ∼44°C (decomposition)
Flammpunkt −1°C (30°F)
Strukturformel (CH3)2S·BH3
Brechungsindex 1.457
Menge 25 mL
UN-Nummer UN2924
Beilstein 3663489
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with ethyl ether,dichloromethane,benzene,xylene,hexane,diglyme,dimethyl ether,ethyl acetate,toluene,methylene chloride and other aprotic solvents.
Formelmasse 75.97
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0419258 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL07705.AC,L07705,L07705.AE
Chargennummer10242786 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/08/2022 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
Chargennummer10157028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
Chargennummer10117756 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
Chargennummer10126261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog NumberL07705.AC,L07705.AE
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Stoff\, der in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickelt Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H260-In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase, die sich spontan entzünden können.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Boran-Dimethylsulfidkomplex, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >