Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat, %, 95stab. mit 3-5 % Diethylether, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of μ -amino esters from lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triethyloxoniumtetrafluorborat wird als starkes Alkylierungsmittel, insbesondere für die Ethylierung, verwendet. Es wird zur Modifikation von Carboxylresten in Proteinen verwendet. Es ist an der Herstellung von µ-Aminoestern aus Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
Namenshinweis | stabilized with 3 to 5% diethyl ether |
Schmelzpunkt | 84°C to 89°C |
Prozentgehaltsbereich | 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether |
Strukturformel | (CH3CH2)3OBF4 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2925 |
Beilstein | 3598090 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane. |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252758 | Analysenzertifikat | 15/10/2024 | A14420.22,A14420.14,A14420.36,A1442002 |
10249620 | Analysenzertifikat | 08/02/2024 | A14420.22,A14420.14,A14420.36,A1442002 |
10249594 | Analysenzertifikat | 06/02/2024 | A14420.22,A14420.14,A14420.36,A1442002 |
10248996 | Analysenzertifikat | 11/12/2023 | A14420.22,A14420.14,A14420.36,A1442002 |
10246795 | Analysenzertifikat | 26/05/2023 | A14420.22,A14420.14,A14420.36,A1442002 |