Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkyl-Transferreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyloxonium tetrafluoroborate |
Schmelzpunkt | 84.0°C to 89.0°C |
Farbe | Weiß |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 g |
Merck Index | 15,5867 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: decomposes |
Stabilisator | 3 to 5 % ether |
Formelmasse | 189.99 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triethyloxonium tetrafluoroborate
- Gefahr
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Triethyloxoniumtetrafluorborat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur