Learn More
Triethylphosphonoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10684612
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylphosphonoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10684612
500 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10684612
Marke: Thermo Scientific Acros 139705000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-13-0
Summenformel C8H17O5P
Molekulargewicht (g/mol) 224.19
InChI-Schlüssel GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 13345
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl phosphonoacetate
Azidität 2mg KOH/g max.
Schmelzpunkt -24.0°C
Dichte 1.1300g/mL
Siedepunkt 260.0°C to 262.0°C
Flammpunkt 105°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH2CO2C2H5
Brechungsindex 1.4300 to 1.4320
Menge 500 g
Beilstein 04,I,573
Fieser 01,1216; 06,612; 12,527; 13,255
Relative Dichte 1.13
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 224.19
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0394878 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139701000,139705000,139700025
ChargennummerA0393152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139701000,139705000,139700025
ChargennummerA0393153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0392741 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139701000,139705000,139700025
ChargennummerA0393151 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number139701000,139705000,139700025
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphonoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Triethylphosphonoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >