Learn More
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10122620
Zum Warenkorb hinzufügen
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10122620
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10122620
Marke: Thermo Scientific Acros 114171000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1080-32-6
Summenformel C11H17O3P
Molekulargewicht (g/mol) 228.23
InChI-Schlüssel AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
IUPAC-Name Diethyl-benzylphosphonat
SMILES CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethyl benzylphosphonate
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0900g/mL
Siedepunkt 106.0°C to 108.0°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH2C6H5
Brechungsindex 1.4950 to 1.4980
Menge 100 g
Relative Dichte 1.09
Formelmasse 228.23
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Diethyl benzylphosphonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Diethylbenzylphosphonat, 99%, Thermo Scientific Chemicals >