Learn More
Triethylphosphonoacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438086
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Triethyl phosphonoacetate serves as a reactant used in Horner-Wadsworth-Emmons reactions, Tsuji-Trost type reactions, Intramolecular Heck-type cyclization and isomerizations and Intramolecular aryne-ene reactions. In Horner-Wadsworth-Emmons reaction, it is utilized as a reagent to prepare chiral 2-methylcyclopropanecarboxylic acid from (S)-propylene oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylphosphonoacetat dient als Reaktionskomponente für Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktionen, Tsuji-Trost-Reaktionen, intramolekulare Zyklisierung und Isomerisierung durch Heck-Reaktion sowie intramolekulare Arin-En-Reaktionen. Bei der Horner-Wadsworth-Emmons-Reaktion wird sie als Reagenz zur Herstellung chiraler 2-Methylcyclopropancarbonsäure aus (S)-Propylenoxid verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 867-13-0
Summenformel C8H17O5P
Molekulargewicht (g/mol) 224.193
MDL-Nummer MFCD00009177
InChI-Schlüssel GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
IUPAC-Name Ethyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl phosphonoacetate
Schmelzpunkt -24°C
Dichte 1.125
Siedepunkt 260°C to 262°C
Flammpunkt 165°C (329°F)
Brechungsindex 1.431
Menge 100 g
Beilstein 1343714
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Formelmasse 224.19
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphonoacetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethyl phosphonoacetate
Name des Produkts
Triethylphosphonoacetat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >