Learn More
Fisherbrand™ Dreifußstativ aus Edelstahl
Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden.
Marke:  Fisherbrand™ 3002
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12966916
  • 14.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus verzinktem Stahl
  • Beine mit 6 mm Durchmesser
  • Die Beine sind vernietet und für mehr Stabilität nach außen gebogen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
150 mm Seitenlänge
Dreieckig
210 mm
Dreifußständer
Verzinkt
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dreifußstativ aus Edelstahl > Material:Edelstahl