Learn More
Fisherbrand™ Vorfilterkartuschen
Treats, softens, purifies, and conditions tap water.. Fisher Scientific™ Prefiltration Cartridges are used with the Accu500 Ultrapure Water System.
Marke:  Fisherbrand™ LABAT1012
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15499639
  • 186.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Anti-Scaling Softener Cartridge treats and conditions hard water
  • Activated Carbon Cartridge removes particles, organics and chlorine
Spezifikation
Spezifikation
Accu500
Cartridge, Anti-scaling Softening
254 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Vorfilterkartuschen >