Learn More
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
Marke:  Merck S200B10RE
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15987996
  • 215.00 CHF / 12 Stück
Verfügbar ab: 16-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der Stericup™ Auffangkolben mit Schnellverschluss für Flaschenaufsatzfiltration enthält eine Verschlusskappe mit Klickverschluss, die einen sicheren Griff bei nassen und trockenen Bedingungen bietet.
Die Steritop™ Flaschenaufsatzfiltereinheiten bieten einen großen Filterbereich für die schnelle, sterile Filtration von wässrigen Flüssigkeiten in Enghalsflaschen (33 mm) oder Weithalsflaschen (45 mm).
Eine kleine Lasche im Trichter sichert einen optionalen Vorsatzfilter während der Filtration.
Für zusätzlichen Schutz vor Kontamination wurden die Gewinde für die Flaschenbefestigung etwas vertieft, falls der Trichter versehentlich eine Arbeitsfläche berührt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
45 mm
1000 mL
Name des Produkts
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks > Kapazität: 1000 ml