Learn More
Fisherbrand™ Dreifußstativ aus Edelstahl
Entwickelt, um den Anforderungen eines modernen Labors gerecht zu werden.
13.70 CHF - 14.00 CHF
Spezifikation
Material Edelstahl
Höhe (metrisch) 210 mm
Produkttyp Dreifußständer
Form Dreieckig
Ausführung Verzinkt
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12966916
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3002
150 mm Seitenlänge
14.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11779806
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
3001
125 mm Seitenlänge
13.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus verzinktem Stahl
  • Beine mit 6 mm Durchmesser
  • Die Beine sind vernietet und für mehr Stabilität nach außen gebogen
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
Dreifußständer
Verzinkt
210 mm
Dreieckig
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Dreifußstativ aus Edelstahl