Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Aufgrund seiner Schabwirkung auf dem Boden des Behältnisses besonders geeignet für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten. Der PTFE-Rührstab in Dreiecksform sorgt für gleichmäßige Rührvorgänge in Behältern mit flachem Boden.
13.70 CHF - 30.18 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V |
Form | Dreieck |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11848932
|
Fisherbrand™
001.440 |
40 x 14 x 14 mm | N/A | |||||||
11818872
|
Fisherbrand™
001.412 |
12 x 6 mm |
13.70 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
12626326
|
Fisherbrand™
001.420 |
20 x 8 mm |
16.10 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11597812
|
Fisherbrand™
001.435 |
35 x 9 x 9 mm | N/A | |||||||
11838872
|
Fisherbrand™
001.435 |
35 x 9 x 9 mm |
30.18 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11828872
|
Fisherbrand™
001.425 |
25 x 8 x 8 mm |
17.61 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
11898922
|
Fisherbrand™
001.425.14 |
25 x 14 mm |
25.79 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11848872
|
Fisherbrand™
001.450 |
50 x 12 x 12 mm | N/A | |||||||
11858932
|
Fisherbrand™
001.455 |
55 x 14 x 14 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Besonders wirksam zum Lösen von Feststoffen und Mischen von Sedimenten durch schaberartige Wirkung auf den Behälterboden
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
Dreieck |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE