Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Aufgrund seiner Schabwirkung auf dem Boden des Behältnisses besonders geeignet für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten. Der PTFE-Rührstab in Dreiecksform sorgt für gleichmäßige Rührvorgänge in Behältern mit flachem Boden.
Marke:  Fisherbrand™ 001.412
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11818872
  • 13.70 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Besonders effektiv beim Auflösen von Feststoffen und dem Mischen von Sedimenten aufgrund der schabenden Wirkung auf die Grundfläche des Behälters
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
12 x 6 mm
6 mm
12 mm
Dreieck
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
Behälter & Gefäße / Heizrührer
6 mm
5/Pckg.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE > Abmessungen (Durchm. x L): 6 Durchmesser x 12 mm