Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Aufgrund seiner Schabwirkung auf dem Boden des Behältnisses besonders geeignet für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten. Der PTFE-Rührstab in Dreiecksform sorgt für gleichmäßige Rührvorgänge in Behältern mit flachem Boden.
Marke: Fisherbrand™ 001.425
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Besonders effektiv beim Auflösen von Feststoffen und dem Mischen von Sedimenten aufgrund der schabenden Wirkung auf die Grundfläche des Behälters
- Autoklavierbar
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Weiß | |
25 x 8 x 8 mm | |
8 mm | |
25 mm | |
Dreieck |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße, Heizrührer | |
8 mm | |
5/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE > Abmessungen (Durchm. x L):8 x 25 mm (Durchm. x L)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur