Learn More
Fisherbrand™ Rührstäbe, dreieckig, PTFE
Aufgrund seiner Schabwirkung auf dem Boden des Behältnisses besonders geeignet für das Auflösen von Feststoffen und das Mischen von Sedimenten. Der PTFE-Rührstab in Dreiecksform sorgt für gleichmäßige Rührvorgänge in Behältern mit flachem Boden.
Marke: Fisherbrand™ 001.435
Beschreibung
- Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
- Besonders effektiv beim Auflösen von Feststoffen und dem Mischen von Sedimenten aufgrund der schabenden Wirkung auf die Grundfläche des Behälters
- Autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Weiß | |
35 x 9 x 9 mm | |
9 mm | |
35 mm | |
Dreieckig |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V | |
Behälter & Gefäße / Heizrührer | |
9 mm | |
5/Pckg. |