Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit.
98.00 CHF - 662.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA, BFR und WRAS zugelassen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material Platinbehandeltes Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Gesamtlänge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11998199
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1199-8199
1.6 mm 3.2 mm 5 m
138.78 CHF
5 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11988199
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1198-8199
0.5 mm 2.1 mm 5 m
98.00 CHF
5 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11718178
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1171-8178
16 mm 22.4 mm 5 m
544.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11768088
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1176-8088
0.8 mm 2.4 mm 25 m
283.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11788088
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1178-8088
1.6 mm 3.2 mm 25 m
308.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11758088
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1175-8088
0.8 mm 2.4 mm 5 m
106.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11778108
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1177-8108
2.4 mm 4 mm 25 m
350.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11788108
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1178-8108
3.2 mm 4.8 mm 5 m
116.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 11-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11718118
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1171-8118
3.2 mm 6.4 mm 25 m
411.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11768128
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1176-8128
4.8 mm 8 mm 5 m
141.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11708118
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1170-8118
3.2 mm 6.4 mm 5 m
114.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11778128
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1177-8128
4.8 mm 8 mm 25 m
544.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768108
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1176-8108
2.4 mm 4 mm 5 m
119.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11748118
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1174-8118
4.8 mm 6.4 mm 5 m
231.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11708138
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1170-8138
6.4 mm 9.6 mm 5 m
187.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11778148
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1177-8148
8 mm 12.8 mm 5 m
370.00 CHF
5 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11718138
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1171-8138
6.4 mm 9.6 mm 25 m
662.00 CHF
25 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11758168
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
1175-8168
12.8 mm 16 mm 5 m
404.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchscheinend
  • Nicht vergilbend
  • Keine Peroxide als Nebenprodukt
  • Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Stark hydrophob
  • Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
Platinbehandeltes Silikon
-40 °C
Durchscheinend
200 °C
Autoklavierbar
Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork
Steril
Flexibel
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend