Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit.
Marke:  Fisherbrand™ 1177-8128
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11778128
  • 544.00 CHF / 25 Meter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchscheinend
  • Nicht vergilbend
  • Keine Peroxide als Nebenprodukt
  • Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Stark hydrophob
  • Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
4.8 mm
8 mm
1.6 mm
-40 °C
Durchscheinend
200 °C
Autoklavierbar
Platinbehandeltes Silikon
25 m
Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork
Steril
Flexibel