Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit.
Marke:  Fisherbrand™ 1175-8088
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11758088
  • 106.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Beschreibung
  • Durchscheinend
  • Nicht vergilbend
  • Keine Peroxide als Nebenprodukt
  • Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
  • Hochglanzoberfläche
  • Ausgezeichnete Qualität
  • Stark hydrophob
  • Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
Spezifikation
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen
0.8 mm
2.4 mm
0.8 mm
-40 °C
Durchscheinend
200 °C
Autoklavierbar
Platinbehandeltes Silikon
5 m
Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork
Steril
Flexibel
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend > ID: 0,8mm; AD: 2,4mm, Länge: 5 m