Learn More
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend
Nutzen Sie diese Schläuche für pharmazeutische, Biotech-, Peristaltikpumpen- und Nahrungsmittelanwendungen. Fisherbrand™ durchscheinende platinvernetzte Silikonschläuche sind geruchlos, nicht toxisch und verfügen über ausgezeichnete Wärmebeständigkeit.
Marke: Fisherbrand™ 1177-8108
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durchscheinend
- Nicht vergilbend
- Keine Peroxide als Nebenprodukt
- Standardmäßig hohe Reißfestigkeit
- Hochglanzoberfläche
- Ausgezeichnete Qualität
- Stark hydrophob
- Längere Lebensdauer in Peristaltikpumpen
Spezifikation
FDA, BFR und WRAS zugelassen | |
2.4 mm | |
4 mm | |
0.8 mm | |
-40 °C | |
Durchscheinend | |
200 °C |
Autoklavierbar | |
Platinbehandeltes Silikon | |
25 m | |
Biologische, pharmazeutische, Biotech-, Raum- und Luftfahrtanwendungen, Hotwork | |
Steril | |
Flexibel |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Platinvernetzte Silikonschläuche, durchscheinend > ID:2,4mm; AD:4mm, Länge:25m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur