Learn More
Traceable™ One-Shot pH-Pufferstandards (CRM)
Liefert die genauesten pH-Standards, die überall verfügbar sind. Fisherbrand™ Traceable™ One-Shot pH-Pufferstandards (CRM) sind zu 100 % mit allen Marken und Instrumenten kompatibel.
Marke: Fisherbrand 4290
Beschreibung
- 100 % kompatibel mit allen Marken und Geräten
- Die Genauigkeit bei 25 °C beträgt +/-0.010 pH
- Ausgewählte Werte, hergestellt nach IUPAC-Formulierung – bieten langfristige Pufferstabilität und Pufferresistenz bei Temperaturänderungen während der pH-Messgerätekalibrierung
- Zertifizierte Referenzmaterialien erfüllen die strengsten Vorgaben von Behörden auf Bundes-, Landes- und lokaler Ebene und liefern genaue Kalibrierungsergebnisse für jedes pH-Messgerät.
Spezifikation
Je 2 100 ml-Flaschen mit 4.005, 7.000, 10.012 |