Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well-Mikrotiterplatte, 1,6 ml, quadratisch, 8 mm Durchmesser, U-förmiger Boden; 10/Packung
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
Marke:  Thermo Scientific™ 60180-P345
439.81 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16466449
  • 495.47 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. Die WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
  • Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
  • Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
  • Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Höhere Stabilität organischer Lösungsmittel
Proben, die sich normalerweise nur in Glasfläschchen handhaben lassen, können nun auch in durchsatzstarken Well-Platten gehandhabt werden.
Weniger Adsorption kritischer Verbindungen an der Kavitätswand
Adsorption an Kavitätswänden ist der Hauptgrund für nicht reproduzierbare Ergebnisse in der Bioanalyse. Da die Wandpolarität in WebSeal Plate+ Mikrotiterplatten invertiert ist, reduziert sich das Adsorptionsrisiko deutlich.
Höhere Reproduzierbarkeit
Geringeres Risiko für Probenverlust.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Specification Certified
SureSTART WebSeal Level 3
Polypropylen
50 to 130 μL
Glass-coated
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
31 mm
Mid-well
8 x 12
Clear
96
Unsteril
1600 μl
-80°C to 121°C
8 mm
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 96-Well-Mikrotiterplatte, 1,6 ml, quadratisch, 8 mm Durchmesser, U-förmiger Boden; 10/Packung > 1600 μL