Learn More
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini
Übertragen Sie mit diesen gebrauchsfertigen Hochleistungs-Transferstapeln für Invitrogen Power Blotter Proteine schnell und effizient.
Marke:  Invitrogen™ PB5210
133.59 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
208.05 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15866162
  • 222.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Invitrogen Power-Blotter-Select-Transferstapel dienen zum Proteintransfer mit dem Invitrogen Power-Blotter-System. Im Lieferumfang der vormontierten Einwegstapel ist eine integrierte Nitrozellulose-Transfermembran enthalten, mit der Proteine aus Polyacrylamid-Gelen trocken geblottet werden können. Jeder Power-Blotter-Select-Transferstapel enthält Filterpapier, Membran und die entsprechenden Kathoden- und Anodenpuffer, die in eine Festgelmatrix integriert sind, um einen schnellen und zuverlässigen Proteintransfer zu ermöglichen.
Polyvinylidendifluorid (PVDF)-Membran:
  • Porengröße 2 µm, geringe Fluoreszenz
  • Voraktiviert und gebrauchsfertig ohne vorherige Behandlung mit Alkohol.  Geeignet für
  • gängigen Nachweismethoden wie Färbung, Immunnachweis, Fluoreszenz oder Radiomarkierung.
  • Poteine binden als hydrophobe Wechselwirkungen
  • Das Protein-Bindungsvermögen beträgt 240 µg/cm².
Schneller, effizienter und gleichmäßiger Transfer:
  • Gebrauchsfertige Transferstapel sparen Zeit beim Einrichten
  • Proteintransfers in nur 7 Minuten
  • Stapel aus hochwertigen Membranen für hohe Bindungseffizienz, gleichmäßige Transfers und hohe Detektionsempfindlichkeit
Verbesserte Reproduzierbarkeit:
  • Vormontierte Stapel sorgen für konstante Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 cm
10 stacks
PVDF
10 Mini-Transferstapel (8 cm x 8 cm)
8 cm x 8 cm
10 Blots
8 cm
Transferstapel
0.2 μm
Raumtemperatur
Power Blotter
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Invitrogen™ Power Blotter Select Transfer Stacks, PVDF, mini > Zur Verwendung mit (Geräte): Invitrogen Novex, Bolt und NuPAGE Mini-Gele oder gleichwertig; Menge: 10 Transferstapel; Größe: Mini – 8 cm x 8 cm