Learn More
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse
Gemäß Toleranzwerten der Klasse A kalibriert. MBL™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A Col Lisse sind einzeln mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum lasergeprägt
Marke:  MBL FRD202
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12683262
  • 51.25 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 06-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 1042
  • Mit flachem Hals für Gummistopfen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas
  • Auf Toleranzen der Klasse A feinkalibriert
  • H“-Konformität zertifiziert
  • Einzeln durch ein Laserverfahren mit Seriennummer, Chargencode und Herstellungsdatum versehen
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
  • Beschriftungen in blauem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klasse A, ISO 1042, „H“-Konformitätskennzeichnung
10 ml
90 mm
±0,025 ml
A
Gummi
Borosilikatglas
Glatt
Ja
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
MBL™ Messkolben aus Borosilikat-Glas, Klasse A Col Lisse > Fassungsvermögen:10 ml; Stopfen:Gummi