Learn More
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter
Zeichnen sich durch sehr enge Porengröße, geringe Mengen an extrahierbaren Substanzen sowie eine erhöhte Temperaturstabilität aus. Whatman™ MicroPlus Membranen eignen sich für die Probenvorbereitung, mikrobiologische Untersuchungen sowie zur Filterung wässriger Lösungen.
Marke:  Cytiva 10407114
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10131241
  • 715.00 CHF / 400 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Membranfiltration (MF) eignet sich hervorragend zur Bestimmung und Zählung von mikrobiellen Kontaminanten.
  • Spezielle Membranfilter aus Cellulosenitrat zur mikrobiologischen Qualitätskontrolle
  • Hohe mechanische Festigkeit
  • Hohe Durchflussrate
  • Steril, einzeln verpackt
  • Alle Membranfilter haben ein kontrastreiches Gitter (3.1 mm)
  • Typ STL in Spenderboxen für einfache Entnahme und sichere Handhabung mit dem Membran-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
MicroPlus-21 STL
Steril
Mikrobiologische Qualitätskontrolle
0.31 cm
50 mm
Membran-Butler
0,45 μm
MicroPlus-21 STL
Schwarz
Gitter
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva MicroPlus und ME Membranfilter > MicroPlus-21 STL; weiß; Durchm.:50mm; Porengröße:0,45 μm; für Membrane-Butler