Learn More
Zinn(IV)-chlorid, 1-M-Lösung in Dichlormethan, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 378201000
69.20 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
Spezifikation
Tin(IV) chloride | |
7646-78-8, 75-09-2 | |
Cl4Sn | |
09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
Tetrachlorostannan | |
24287 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
Clear colorless solution, fuming in air | |
1.4190g/mL |
1M Solution in Dichloromethane | |
100 mL | |
MFCD00011242 | |
15, 8901 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.52 | |
260.52 | |
AcroSeal™ Glasflasche | |
1.419 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Karzinogenität Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0443650 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 378208000,378201000 |
A0451990 | Analysenzertifikat | 02/05/2023 | 378208000,378201000 |
A0404520 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 378208000,378201000 |
A0415788 | Analysenzertifikat | 12/12/2022 | 378208000,378201000 |
A0443650 | Analysenzertifikat | 29/06/2022 | 378208000,378201000 |