Learn More
Fisherbrand™ Wirbelmischer, Zinklegierung und Technopolymer
Vereint höchste Drehzahlleistung mit hervorragender Zuverlässigkeit und Sicherheit. Der Fisherbrand™ Vortexschüttler ist mit zwei Betriebsmodi, der Möglichkeit zur Änderung der Schwingfrequenz sowie einem breiten Zubehörsortiment ausgestattet und eignet sich damit optimal für die verschiedensten Ansprüche.
Marke: Fisherbrand™ F202A0173FI
259.58 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24164" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Vereint höchste Leistungswerte in Bezug auf die Geschwindigkeit mit ausgezeichneter Zuverlässigkeit und Sicherheit. Der Fisherbrand™ Classic Vortexmischer bietet zwei Betriebsarten, die Möglichkeit, die Vibrationsfrequenz zu ändern, und eine große Auswahl an Zubehör.
Originaldesign- Kompakt in Höhe und Umfang
- Stabilität ist durch einen auf den Betriebsmodus ausgerichteten Auswahlhebel optimiert
- 3 rutschfeste Gummifüße für den Verbleib in der gewünschte Position
- Betrieb bei verschiedenen Drehzahlen, elektronisch bis zu 3000 U/min gesteuert
- Große Auswahl an Zubehör passend für Röhrchen, Platten und Kolben
- Modell mit Universalspannung/-frequenz
- Zubehör wird durch einfaches Drücken verbunden
- Optimale Beständigkeit gegen Chemikalien durch das Gehäuse aus Technopolymer
- Ausgezeichnete Stabilität durch Zinklegierungsbasis
- IP 42-Schutz gegen Partikel und Flüssigkeiten
Spezifikation
4,5 mm | |
15 W | |
50/60 Hz | |
220 mm | |
2,75 in. | |
7,1 in. | |
8,7 in. | |
2.7 kg | |
IP 42 |
0 bis 3.000 U/min | |
Vortexschüttler | |
Sockel aus Zinklegierung, Technopolymer-Plattform | |
7,1 x 8,7 x 2,8 in., (180 x 220 x 70 mm) | |
70 mm | |
180 mm | |
220 mm | |
Klassisch | |
Touch, Dauerbetrieb |
Videos
-
Fisherbrand Mixers APRIL DE
-
Fisherbrand Mixers APRIL EN
-
Fisherbrand Mixers APRIL FR
-
Fisherbrand Mixers March
-
Fisherbrand Mixers March FR
-
Fisherbrand Mixers March DE