Learn More
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker
Gute Leistung in gängigen Laborumgebungen, wie z. B. Vereisungsspray
Marke: Brady™ 805912
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Rechteckige Form.- Hervorragende Leistung bei niedrigen Temperaturen
- Kann auf gefrorene Oberflächen (einschließlich Glas und Polypropylen) aufgebracht werden, die in flüssigem Stickstoff gelagert werden
- Bei Verwendung mit R6400-Band druckwischfest und lösemittelbeständig
Laborkennung
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
FreezerBondz Etiketten für Thermotransferdrucker | |
Weiß | |
Etikett | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Thermotransferdrucker | |
1 | |
10000 Label(s) / Pack | |
Rechteck | |
25.40 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
-160 bis 130 °C | |
0.081 mm | |
12,70 x 25,40 mm | |
25,40 mm | |
1.2 cm |
RoHS-konform gemäß 2011/65/EU | |
Dauerhaftes Acryl | |
Matt | |
Polyester | |
Laborbeschriftung | |
Laborkennzeichnung, Farbbänder der R6400 Serie, Thermotransferdrucker | |
Packung mit 2 Rollen | |
-196°C | |
5000/Rolle | |
0,5 x 1 in. (L x B) | |
-320 °F bis +266 °F | |
0.0032 in | |
15.24 mm | |
1 in. | |
0,5 in. | |
THT-59-492-10 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ FreezerBondz Rechteckige Etiketten für Thermotransferdrucker > Größe: 25.40 B x 12.70 H mm (1.000 x 0.500 Zoll); 10,000/Rolle
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur