Learn More
Brady™ BBP™ Manipulationssichere Polyesteretiketten mit Silberaufdampfung
BBP™ Manipulationssichere silber-metallisierte Etiketten aus Polyester B-438 sind mit einem permanenten Klebstoff versehen, der nach dem Entfernen einen schachbrettartigen Abdruck hinterlässt.
Marke: Brady™ 118076
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für Typen- und Serienschilder, die sowohl hohe Leistung als auch Schutz vor Demontage erfordern
- Ideal für Produktkennzeichnung, Asset-Nachverfolgung und allgemeine industrielle Kennzeichnung
- Widersteht Lösungsmitteln und unterschiedlichen Temperaturen
- Erfordert minimale Handhabung, um vorzeitig freiliegende Schachbrettmuster zu vermeiden
Spezifikation
RoHS 2002/95/EG, UL969 | |
Manipulationssichere metallisierte Etiketten für BBP3x Drucker | |
Silber | |
Etikett | |
Unsteril | |
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35 und BBP37 Drucker | |
1 Rolle | |
-40 bis 100 °F | |
60 lb./in. | |
0.084 mm | |
2 x 1 in. | |
2.54 cm | |
25,4 mm | |
5.08 cm |
B30-17-438 | |
Acryl, Manipulationssicher | |
Matt | |
Polyester | |
Für Ressourcennachverfolgung und allgemeine Kennzeichnung | |
1 | |
Brady Arbeitsstation, LabelMark, MarkWare | |
-40 bis 37 °C | |
0,0033 in. | |
28.60 mm | |
1 in. | |
1 in. | |
2 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ BBP™ Manipulationssichere Polyesteretiketten mit Silberaufdampfung > H x B: 2 x 1 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur