Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10022840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 g, Kunststoffflasche, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
CAS: 10025-69-1 | Cl2Sn·2H2O | 225.63 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10025-69-1
Summenformel Cl2Sn·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 225.63
MDL-Nummer MFCD00149863
Synonym Stannous chloride dihydrate
Spezifikation
Siedepunkt 652.0°C
Chemischer Name oder Material Tin(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 37.0°C to 38.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß
Physikalische Form Anhaftendes kristallines Pulver, Kristalle und Brocken
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 103% (Iodimetry)
Strukturformel SnCl2·2H2O
Fieser 01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Merck Index 15, 8910
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid
Formelmasse 225.63
Reinheit (%) ≥98%
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.7100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0470218 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer222660025,222661000,222665000
ChargennummerA0460869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Artikelnummer222660025,222661000,222665000
ChargennummerA0460867 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Artikelnummer222660025,222661000,222665000
ChargennummerA0460866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Artikelnummer222660025,222661000,222665000
ChargennummerA0458518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Artikelnummer222660025,222661000,222665000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >