Learn More
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Viral Kit
Erzeugen Sie Probenlysat, um virale Nukleinsäuren zu isolieren. Thermo Scientific™ MagJET™ Lysatpuffer ist Bestandteil der MagJET™ Viral-DNA- und RNA-Kits (K2781⁄2782) und kann separat erworben werden, wenn zusätzliche Lösung erforderlich ist. Wird in 40 ml-Flaschen geliefert.
Marke:  Thermo Scientific™ R2641
Artikelnummer. 13585230
  • 112.00 CHF / 40 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ MagJET™ Kit für virale DNA und RNA wurde entwickelt, um die schnelle und effiziente Reinigung viraler Nukleinsäuren aus menschlichen und tierischen Proben, einschließlich Plasma, Serum, Speichel und Urin, durchzuführen. Das Kit nutzt die Magnetbead-Technologie, die hohe Erträge und ein zuverlässiges Leistungsverhalten ermöglicht. Hohes Bindungsvermögen, gleichmäßige Partikelgröße und schnelles magnetisches Ansprechen der MagJET Magnetbeads machen die Technologie ideal für die automatische Nukleinsäure-Aufreinigung mit hohem Durchsatz sowie für die manuelle Aufreinigung durch Anwender mit geringem Probendurchsatz. Die daraus resultierende hochwertige DNA und RNA ist frei von Proteinen, Nukleasen und anderen Kontaminanten oder Inhibitoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lysepuffer
MagJET
40 mL
Kit
Lysepuffer
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2833822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog NumberR2641
Chargennummer2967058 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR2641
Chargennummer3044593 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/01/2025 Catalog NumberR2641
Chargennummer3064939 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberR2641
Chargennummer3102685 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog NumberR2641
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Lysis Buffer for MagJET Viral Kit > Lysepuffer; 40 ml