Learn More
Hughes Wandmontierte Augen-/Gesichts-Notfallspülung mit geschlossener Schüssel
Wandmontierte, an die Wasserversorgung angeschlossene Augen-/Gesichts-Notfallspülung mit geschlossenen ABS-Behälter.
Marke:  Hughes HEWS0045GV
Artikelnummer. 17762338
  • 497.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Wandmontierte Augen-/Gesichtsspülung mit integriertem Deckel zum Schutz der Schüssel und der Diffusoren vor Staub und Schmutz
  • Diese ANSI-konforme, an die Wasserversorgung angeschlossene Augen-/Gesichtsspülung ist für eine schnelle und einfache Anwendung mit belüfteten Diffusoren und hoher Durchflussrate ausgelegt und sorgt so für eine verbesserte Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
Grün, Weiß
36 cm
Wand
32 cm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hughes Wandmontierte Augen-/Gesichts-Notfallspülung mit geschlossener Schüssel > Notfalldusche; Farbe: Grün/weiß