Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzienreservoir
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific™ Reagenzienreservoirs sind für die Verwendung in Pipettierverfahren mit ein- und mehrkanaligen Pipetten konzipiert.
Marke:  Thermo Scientific™ 9510047
25.37 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11799855
  • 36.55 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™-Reagenzienreservoirs sind für alle Ihre Pipettieranforderungen ausgelegt. Wir haben für Sie weitere Funktionen hinzugefügt: Graduierungsmarkierungen zeigen das verbleibende Reagenzienvolumen an, Eckenausgießer verhindern das Verschütten beim Entleeren des Reservoirs und ein breiter, stabiler Boden verhindert das Umkippen.
  • Für Anwendungen mit mehreren Pipetten
  • Wanne in der Wanne maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
  • Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
  • Graduierungen an der Innenwand ermöglichen ein schnelles Messen der verbleibenden Flüssigkeit
  • Besonders breiter Fuß für hohe Steifigkeit und Stabilität des Reservoirs, um das Verschütten von Flüssigkeiten zu vermeiden
  • Das 25 ml-Reservoir mit Teilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf der einen Seite und bis zu vier auf der anderen Seite
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
100 ml
Reservoir, 100 ml, weiß
Unsteril
10
Ja – zur einmaligen Verwendung
Weiß
100 ml
Reagenzienreservoir
Nicht autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2129113 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/02/2023 Catalog Number9510047
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
    Tage
    91
    Stunden
    16
    Minuten
    33
    Sekunden
    4
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reagenzienreservoir >