Learn More
Cleaver Scientific Flachbett-IEF-System für IPG-Streifen und -Gele
Dient als Einsteigersystem, um die Anforderungen von Labors mit wachsendem Durchsatz zu erfüllen.
Marke:  Cleaver Scientific CSL-IEF
Artikelnummer. 12803972
  • 1385.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Beschreibung
  • Hoch belastbares Fokussierfach für bis zu zwölf IPG-Streifen
  • Die farbcodierte, verstellbare Elektrodenklemme löst IPG-Streifen mit Längen von 7 bis 24 cm auf
  • Die Keramikkühlplatte ermöglicht eine effektive Wärmeableitung und eine homogene thermische Steuerung bei IEF-Hochspannungstechniken
  • Schnappverschluss-Steckverbinder verbinden den Umlaufkühler mit der Kühlplatte und halten die optimalen Betriebstemperaturen für IPG-Streifen (20° C) und Fertiggele (4° C) aufrecht.
  • Ein Rehydratationstablett ermöglicht die bequeme Übertragung von IPG-Streifen auf das Fokussiertablett
Spezifikation
Spezifikation
Isoelektrofokussierung (erste Dimension)
Rehydrier- und Fokussier-Tabletts
4° bis 25 °C
Flachbett-IEF-System
39.2 °F bis 77 °F
3000 V, 150 mA, 150 W
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cleaver Scientific Flachbett-IEF-System für IPG-Streifen und -Gele > Flachbett-IEF-System für IPG-Streifen und -Gele