Learn More
Fisherbrand™ Schüttelkolben
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
Marke:  Fisherbrand™ 304117-0125
138.94 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735373
  • 202.00 CHF / 24 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verringert das Risiko von Kreuzkontamination.
  • Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
  • Durchsichtiges, langlebiges Polycarbonat mit permanenten Graduierungen
  • Polypropylenverschluss aus PTFE mit einer Porengröße von 0,22 μm
  • Einzeln verpackt zur leichteren Lagerung und Handhabung
  • Flacher Boden für den Einsatz auf dem Labortisch oder Boden mit Schikanen für den Einsatz auf dem Schüttlertisch
  • Belüfteter oder nicht belüfteter Schraubverschluss NICHT autoklavierbar
  • Autoklavierbarer Kolben
  • Steril
Certifications
Zertifiziert steril bei 10–6 SAL-Wert, USP-Klasse VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
4,22 oz.
Klar
Polycarbonat
0,22μm PTFE-Pore
Ja
Klasse VI
Belüftet
Polypropylen
125 ml
Für Suspensionszellkulturen, Medienvorbereitung und Lagerung
Autoklavierbar
Steril
Flach
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Schüttelkolben > Einfacher Boden; belüfteter Verschluss; Kapazität: 125 ml; 24 Stück/Karton