Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Marke: Texwipe™ TX742B
Beschreibung
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Gewaschene CleanFoam Köpfe aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit 100 ppi (Poren pro Zoll), für hervorragende Kapazität und Dämpfung.
- Sauberste derzeit erhältliche Schaumtupfer mit hervorragender Lösungsmittelkapazität und Kontaminationsaufnahme
- Lösungsmittelverarbeitet für sehr geringe Mengen nichtflüchtiger Rückstände und Partikelbildung
- Gute chemische Beständigkeit – kann mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol und Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten verwendet werden
- Köpfe sind thermisch auf Polypropylen-Griffe geschweißt, ohne kontaminierende Klebstoffe; Konstruiert aus den saubersten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
- Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
- Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Starrer Kopfkern, kompakter Griff | |
2.795 Zoll | |
Hellgrün | |
3 mm | |
2,32 in. | |
CleanFoam | |
3.5 mm | |
12 mm | |
0.13 Zoll | |
0.142 Zoll | |
Polypropylen | |
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum |
0.118 Zoll | |
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Schrubben von vertieften Bereichen, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen | |
Tupfer | |
71 mm | |
59 mm | |
S | |
0.472 Zoll | |
3.4 mm | |
3.6 mm | |
Thermisch | |
Starr |