Learn More
BRAND™ Messkolben, BLAUBRAND™, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, ISO-Chargenzertifikat
Aus Borosilikatglas und konform mit der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, mit Stopfen aus Polypropylen sind als Enghals- oder Weithalsausführung in verschiedenen Größen lieferbar. Die DE-M-Kennzeichnung am Kolbenhals ermöglicht eine schnelle und genaue Volumenbestimmung. Stopfen aus Polypropylen im Lieferumfang enthalten.
Marke: BRAND™ 37250
44.68 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Messkolben Klasse A
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Erfüllt Norm DIN EN ISO 1042
- DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage erhältlich
- Kalibriert für die Volumenaufnahme (TC, In)
- Modelle mit engen und weitem Hals sind in einer Vielzahl an Größen lieferbar
- Mit DE-M-Kennzeichnung für eine schnelle und akkurate Volumenüberprüfung
- Stopfen aus Polypropylen
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
DE-M-Markierung | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
Ja | |
Stopfen |
DIN EN ISO 1042 | |
Klar | |
200 ml | |
±0.15 ml | |
2 Stück | |
A | |
14/23 |
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%