Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
90.55 CHF - 131.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Schrubben von vertieften Bereichen, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen |
---|---|
Grifffarbe | Hellgrün |
Produkttyp | Tupfer |
Material | CleanFoam |
Klebstofftyp | Thermisch |
Produktcode | Marke | Bauweise | Länge (angloamerikanisch) | Größe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Bauweise | Länge (angloamerikanisch) | Größe | Dicke (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15722426
|
Texwipe™
TX741B |
Flexible Spitze, kompakter Griff | 2.65 Zoll | S | 3 mm |
131.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15732426
|
Texwipe™
TX742B |
Starrer Kopfkern, kompakter Griff | 2.795 Zoll | S | 3.5 mm |
90.55 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15712426
|
Texwipe™
TX740B |
Flexibler Kopf, langer Griff | 6.41 Zoll | Mittel | 5 mm |
127.00 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15838304
|
Texwipe™
TX752B |
Präzise Spitze, Seitenränder, kompakter Griff | 2.756 Zoll | Mittel | 3.4 mm |
126.00 CHF
500 Packungen |
Verfügbar ab: 02-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15762426
|
Texwipe™
TX757B |
Flexible Spitze, kompakter Griff | 2.744 Zoll | Mikro | 2.6 mm |
90.55 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15752426
|
Texwipe™
TX751B |
Präzise Spitze, kompakter Griff | 2.63 Zoll | S | 3.5 mm |
96.85 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Description
Ausgezeichnete Saugfähigkeit
Gewaschene CleanFoam Köpfe aus offenzelligem Polyurethan-Schaumstoff mit 100 ppi (Poren pro Zoll), für hervorragende Kapazität und Dämpfung.
- Sauberste derzeit erhältliche Schaumtupfer mit hervorragender Lösungsmittelkapazität und Kontaminationsaufnahme
- Lösungsmittelverarbeitet für sehr geringe Mengen nichtflüchtiger Rückstände und Partikelbildung
- Gute chemische Beständigkeit – kann mit Lösungsmitteln wie Isopropylalkohol und Schmiermitteln und anderen Flüssigkeiten verwendet werden
- Köpfe sind thermisch auf Polypropylen-Griffe geschweißt, ohne kontaminierende Klebstoffe; Konstruiert aus den saubersten verfügbaren Materialien
- Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
- Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
- Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Specifications
Auftragen und Entfernen von Schmierstoffen, Klebstoffen und anderen Lösungen in einer kritischen, sauberen Umgebung, Schrubben von vertieften Bereichen, Entfernung von überschüssigem Material und Fremdkörpern, Reinigung von sich schneidenden Oberflächen und Verbindungen | |
Tupfer | |
Thermisch | |
100 ppi CleanFoam™ Polyurethanschaum |
Hellgrün | |
CleanFoam | |
Polypropylen |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: CleanFoam™ Serie