Learn More
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Assay-Kit für die mitochondriale Transitionspore, für die Mikroskopie
Für die Mikroskopie
Marke:  Invitrogen™ I35103
1369.52 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
1545.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10003272
  • 1822.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Das Image-iT LIVE Mitochondrial Transition Pore Assay Kit bietet eine bewährte Methode [REF PN36389, PN32679] zur Messung der Porenöffnung mitochondrialer Membrandurchgängigkeit. Das Kit enthält einen Farbstoff und einen Quencher, die problemlos in Zellen geladen werden können. In gesunde Zellen gelangt der Farbstoff, nicht jedoch der Quencher, in Mitochondrien. Die Mitochondrien bleiben hell fluoreszierend, bis die Aktivierung der mitochondrialen Pore ein Quenchen der Fluoreszenz ermöglicht.
Apoptose, Zellanalyse, Zellstruktur, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Färbung & -nachweis, Mitochondrien, Mitochondrienfunktion, Mitochondrialfunktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 Kit
Mitochondrien-Transitionsporen-Assay-Kit
Orange, Blau, Grün
Mitochondrien
Fluoreszenzmikroskop
Kit
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Raumtemperatur
Image-iT™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2790064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2024 Catalog NumberI35103
Chargennummer2720239 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/09/2023 Catalog NumberI35103
Chargennummer2575934 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/03/2023 Catalog NumberI35103
Chargennummer2480112 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/06/2022 Catalog NumberI35103
Chargennummer2428547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2022 Catalog NumberI35103
Name des Produkts
Invitrogen™ Image-IT™ LIVE Assay-Kit für die mitochondriale Transitionspore, für die Mikroskopie > 1 Kit
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.