Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Absorbond™ Serie
Keine kontaminierenden Klebstoffe
34.55 CHF - 697.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z. B. optischer Baugruppen, Lösungsmittelverwendung (z. B. IPA), Reinigung von Rillen, Spuren, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen
Grifffarbe Hellgrün
Produkttyp Tupfer
Klebstofftyp Thermisch
Griffmaterial Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Bauweise Durchmesser (metrisch) Spitze Produkttyp Länge (metrisch) Griff Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bauweise Durchmesser (metrisch) Spitze Produkttyp Länge (metrisch) Griff Preis Menge & Verfügbarkeit  
13133743
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Texwipe™
TX759B
Flexible Spitze, kompakter Griff 3.2 mm Tupfer 59.9 mm
697.00 CHF
2500 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13153743
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Texwipe™
TX762
Flexibler Kopf, langer Griff 6.6 mm Tupfer 145.2 mm
34.55 CHF
100 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Keine kontaminierenden Klebstoffe
Ideal für abriebempfindliche Anwendungen, die sehr geringe Rückstände erfordern, wie z. B. das Abwischen empfindlicher, beschichteter Optikoberflächen.
  • Doppelschichtige, wasserstrahlverfestigte Endlosfaser-Polyesterköpfe, thermisch (ohne Klebstoffe) auf Polypropylen-Griffe modelliert
  • Ultrareine Materialien werden präzisionsgegossen, sodass jeder Tupfer nach strengen Vorgaben konstruiert wird
  • Endlosfasern reduzieren das Risiko der Freisetzung von Fasern; Wasserstrahlverfestigung reduziert nichtflüchtige Rückstände auf ein sehr niedriges Niveau
  • Die Köpfe sind auf Polypropylen-Griffe modelliert, und die Außenkanten sind hitzeversiegelt, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; kann mit einer Vielzahl von Lösungsmitteln verwendet werden
  • Hergestellt in einem Reinraum mit den modernsten Verfahren und modernster Ausrüstung aus den reinsten verfügbaren Materialien
  • Das automatisierte Hochpräzisionsverfahren gewährleistet konsistente Leistung, Größe und Reinheit
  • Die silikonfreie Bag-Within-A-Bag™ Verpackung besteht aus einem lösungsmittelbeständigen äußeren Beutel, der den inneren Beutel mit den Tupfern schützt.
  • Jeder Außenbeutel ist für die einfache Nachverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle einzeln chargenkodiert
Spezifikation
Spezifikation
Reinigung empfindlicher Oberflächen, wie z. B. optischer Baugruppen, Lösungsmittelverwendung (z. B. IPA), Reinigung von Rillen, Spuren, Schlitzen und anderen kleinen Bereichen
Tupfer
Polypropylen
Hellgrün
Thermisch
Wasserstrahlverfestigtes Absorbond™ Polyester
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Texwipe™ CleanTip™ Tupfer: Absorbond™ Serie