Learn More
tert-Butylhydroperoxid, 70 % wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11451648
Zum Warenkorb hinzufügen
tert-Butylhydroperoxid, 70 % wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11451648
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Artikelnummer. 11451648
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13926.AE
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
tert-Butyl hydroperoxide is used as an initiator for radical polymerization and in various oxidation process such as sharpless epoxidation. It is involved in osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions. Furthermore, it is used in catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary and in the oxidation of dibenzothiophenes. It plays an important role for the introduction of peroxy groups in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylhydroperoxid wird als Initiator für die radikale Polymerisation und in verschiedenen Oxidationsverfahren wie der scharfen Epoxidation eingesetzt. Ist an der Osmium-katalysierten vicinalen Hydroxylierung von Olefinen unter alkalischen Bedingungen beteiligt. Wird des Weiteren bei der katalytischen asymmetrischen Oxidation von Sulfiden zu Sulfoxiden unter Verwendung von Binaphthol als chiraler Zusatz und bei der Oxidation von Dibenzothiophen eingesetzt. Spielt eine wichtige Rolle für die Einführung von Peroxygruppen in der organischen Synthese.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit pulverförmigen Metallen, starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Laugen und Schwermetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-91-2
Summenformel C4H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 90.122
MDL-Nummer MFCD00002130
InChI-Schlüssel CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC-Name 2-Hydroperoxy-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)OO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydroperoxide
Schmelzpunkt -3°C
Dichte 0.937
Siedepunkt 96°C (decomposition)
Flammpunkt 43°C (109°F)
Prozentgehaltsbereich 70% Aqueous Solution
Strukturformel (CH3)3COOH
Brechungsindex 1.387
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3109
Beilstein 1098280
Merck Index 14,1570
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and diethyl ether.
Formelmasse 90.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 70% wässrige Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254578 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2025 Catalog NumberA13926.AP,A13926.AE,A13926.0F
Chargennummer10251109 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13926.AP,A13926.AE,A13926.0F
Chargennummer10242414 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13926.AP,A13926.AE,A13926.0F
Chargennummer10242413 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13926.AP,A13926.AE,A13926.0F
Chargennummer10232333 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2023 Catalog NumberA13926.AP,A13926.AE,A13926.0F
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Name des Produkts
tert-Butylhydroperoxid, 70 % wässr. Lösung, Thermo Scientific Chemicals >